Key Documents
Z505455
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 2.6 mm, I.D. 12.4 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
fabricante/nome comercial
Ace Glass 7855820
D.I.
12.4 mm
tamanho da parede
2.6 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)