Documentos Principais
Z500089
Sigma-Aldrich
Scienceware® scraper
white low-density polyethylene, handle L 72 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiais
white low-density polyethylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F36832-0001
alça C
72 in.
Descrição geral
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)