Z500046
Scienceware® scraper
handle L 36 in., red high-density polyethylene
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
red high-density polyethylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F36831-0000
alça C
36 in.
Descrição geral
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z500046-1EA | 4061832265254 |