Z421448
Transfer line for Kilo-Lab® cylinders
with ball valve, L 4 ft, endfitting CGA × NPTF 510 × 1/4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PTFE with SS overbraid
Comprimento
1.22 m
4 ft
Terminal conector da CGA × NPTF
510 × 1/4 in.
Descrição geral
The Kilo-Lab® Transfer Lines are applicable for removing liquid from Kilo-Lab cylinders.
Informações legais
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z421448-1EA | 4061833640531 |