Key Documents
Z418226
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 Squibb separatory funnel
capacity 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.24
tamanho da tampa
45 mm
capacidade
250 mL
tamanho da válvula
4 mm
Descrição geral
Improved Squibb type separatory funnel provides an unbreakable, all PTFE valve and drip-tip and has a screw-thread closure at the top. Supplied complete with PTFE valve assembly and screw cap with PTFE-faced silicone liner.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)