Z548049
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 1,000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint stopper29/32
descrição
conical
capacidade
1,000 mL
furo da torneira
4 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
00190585-10MG | 4061838602374 |
400076-1MG-M | |
56690-1MG | 4061826672501 |
PHL89226-10MG | |
Z548049-1EA | 4061832132914 |