Documentos Principais
Z414131
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with high-vacuum PTFE valves
standard manifold, positions, 3
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Características
positions 3
Comprimento
300 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The dual bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware; these have been tested and approved by our Glass Center.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z414131-1EA4061837619861