Z173134
Aldrich® Schlenk-type adapter
90°-Bent adapter with glass stopcock and hose barb, male joint: threaded 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
male joint: threaded14/20
Categorias relacionadas
Descrição geral
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z173134-1EA | 4061832110042 |