Z414085
Aldrich® offset reducing adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 34/45
Sinônimo(s):
glass adapter, glass adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Junta
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS34/45
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)