Z413240
Aldrich® Vigreux column
Unjacketed, effective L 150 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint ST/NS24/40
D.I. × D.E.
19 mm × 22 mm
C efetivo
150 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Jacketed version is pictured.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z413240-1EA | 4061837619755 |