Z411973
Aldrich® glass helices
coil I.D. ~6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
D.I. da espiral
~6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Each helice consists of a single turn of borosilicate glass rod, approximately 0.5 mm in diam.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z411973-1KG | 4061826228173 |
Z411973-500G | 4061832115207 |