Z405671
J. Young general-purpose stopcock
straight through, PTFE, side arm O.D. 8 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
fabricante/nome comercial
J. Young
braço lateral D.E.
8 mm
Descrição geral
- Grease-free PTFE stopcock
- Temp. range: -18 to 60°C
- 0 to 5 mm flow cross-section
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)