Documentos Principais
Z683280
J.Young air inlet valve, 5mm bore
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
J. Young
Descrição geral
The J. Young air inlet valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z683280-1EA4061833345085