Z405590
J.Young high-vacuum PTFE valve, right angle
stopcock size 4 mm, side arm O.D. 7 mm
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
J. Young
braço lateral D.E.
7 mm
tamanho da torneira
4 mm
Descrição geral
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
Features:
- PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
- Grease-free glass-to-PTFE seals
- High-vacuum to 10-6 torr
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)