Key Documents
Z403075
Sigma-Aldrich
Büchi® receiving flask
capacity 2,000 mL, glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
round bottom
single-neck
Junta
joint SJ35/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Büchi 00426
capacidade
2,000 mL
Descrição geral
These fit all Rotavapor models.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG