Documentos Principais
Z400734
Supelco
Chromatography funnel
volume 960 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
Materiais
polypropylene (Unbreakable)
técnica(s)
LPLC: suitable
capacidade
960 mL
haste C
50 mm
topo D.E.
168 mm
volume
960 mL
Descrição geral
Use for solvent addition in flash chromatography. Designed to not disturb the top layer of the column; a perforated stem with a closed-end permits solvent to pour down column walls.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)