Documentos Principais
Z317446
Duran® desiccator
I.D. 250 mm
Sinônimo(s):
247816604
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
357 mm
D.I.
250 mm
Descrição geral
Flat flange, and cover with knob.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)