Z308749
Quickfit® conical flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/29
Sinônimo(s):
FE100/3
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Junta
joint: ST/NS24/29
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
without cap
embalagem
case of 5
fabricante/nome comercial
Quickfit FE100/3
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
100 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z308749-1EA | 4061832830438 |
Z308749-5EA | 4061826686966 |