Documentos Principais
Z303984
Quickfit® plain stillhead
Quickfit SH 4/1
Sinônimo(s):
SH4/1
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
male joint ST/NS14/23
fabricante/nome comercial
Quickfit SH 4/1
disponibilidade
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Descrição geral
With 14/23 thermometer joint.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)