Documentos Principais
Z552496
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 50 L, immersion L 350 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
joint ST/NS24/40
Características
fits flask 50 L
Descrição geral
Knobbed on sides for easy handling.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)