Z303542
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 29/32, side joint: ST/NS 19/26
Sinônimo(s):
FR250/4S/22A
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Junta
center joint: ST/NS29/32
side joint: ST/NS19/26
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit FR250/4S/22A
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
135 mm
capacidade
250 mL
Descrição geral
- One vertical neck
- Two angled side necks
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)