Documentos Principais
Z303526
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 19/26, side joint: ST/NS 19/26
Sinônimo(s):
FR250/2S/22A
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Junta
center joint: ST/NS19/26
side joint: ST/NS19/26
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit FR250/2S/22A
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
128 mm
capacidade
250 mL
Descrição geral
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)