Z303151
Quickfit® Liebig condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
C1/11/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/23
fabricante/nome comercial
Quickfit C1/11/SC
disponibilidade
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Comprimento
160 mm
área da superfície
60 cm2
Descrição geral
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)