SYNC291925
Synthware™ graduated concentrator tube
25 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware C291925, glass concentrator tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS19/22
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C291925
capacidade
25 mL
Descrição geral
Graduated concentrator tubes for use with Kuderna-Danish evaporative set-ups. Tube can be stoppered for storage. Overall height is 100 mm for 10 mL, and 170 mm for the 25 mL.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)