Z414034
Aldrich® enlarging adapter
female joint: ST/NS 45/50, male joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
glass adapter, glass adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Junta
female joint: ST/NS45/50
male joint: ST/NS24/40
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)