Key Documents
Z302651
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26
Sinônimo(s):
FR100/2S
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Junta
joint: ST/NS19/26
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
case of 10
fabricante/nome comercial
Quickfit FR100/2S
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
100 mL
Descrição geral
Short neck with ground-glass joint.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)