Documentos Principais
Z301108
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
XA31
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom14/23
fabricante/nome comercial
Quickfit XA 31
disponibilidade
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrição geral
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)