Z285552
Glas-Col® StirMantles
for flask size, 250 mL, AC/DC input 115 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Produtos recomendados
entrada CA/CC
115 V
Características
CSA approved
for flask size 250 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Glas-Col 100D TEM102
disponibilidade
not available in EU
stirring range measuring range
50-750 rpm
faixa de medição de temperatura
≤450 °C (internal operating)
Parâmetros
50-750 rpm speed
saída
180 watts
Categorias relacionadas
Descrição geral
An electromagnetic stirring system that combines heating and stirring in one mantle. Includes StirMantle and connecting cords. Order a StirControl II and a temperature controller separately.
Informações legais
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)