Documentos Principais
Z261947
Optifix® PTFE thread adapter
neck thread size GL 40
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
tamanho da rosca do gargalo
GL 40
fabricante/nome comercial
Fortuna Graf
disponibilidade
not available in EU
Descrição geral
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
Informações legais
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)