Documentos Principais
Z285072
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O extension support
for flask size, 250 ‑ 300 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Materiais
steel
Características
for flask size 250 ‑ 300 mL
fabricante/nome comercial
Glas-Col 100E0525
Descrição geral
The steel support rings with fabric strap basket hold spherical and hemispherical mantles. Attach to lattice systems or ring stands.
Informações legais
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)