Key Documents
Z285013
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O spherical heating mantle
for flask size, 3000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
entrada CA/CC
115 V
Características
CSA approved
for flask size 3000 mL
fabricante/nome comercial
Glas-Col 100AO1123
disponibilidade
not available in EU
not available in EU
saída
500 W
Descrição geral
Help to improve safety and efficiency. Cover the top and bottom of 1, 2, or 3-neck flask. Units 1L and larger have a secondary heating element in the top mantle. Not CE compliant.
Outras notas
Must be used with power controller.
Informações legais
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)