Z284254
Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars
size 1/2 in. × 3/8 in.
Sinônimo(s):
Stirbar, Stirring Bar, glass Stir Bar
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
cylindrical
round glass coated
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37101-0012
Comprimento
12.7 mm
Diâmetro
9.5 mm
tamanho
1/2 in. × 3/8 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars are manufactured from Type I borosilicate glass.
- Ideal for use in applications requiring high temperature up to 274°C (525°F).
- The smooth Pyrex®glass coating ensures easy cleaning and offers “zero absorption” thus preventing cross-contamination of samples.
- Autoclavable.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284254-1EA | 4061826277485 |