Documentos Principais
Z284122
Sigma-Aldrich
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 1/2 in. × 5/16 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37140-0015
Comprimento
38.1 mm
Diâmetro
8 (44.5mm ring O.D) mm
tamanho
1 1/2 in. × 5/16 in.
Descrição geral
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Informações legais
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)