Z276243
Wilmad® microprobe NMR tube
for use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
Características
for use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 520-1A
Parâmetros
800 MHz frequency
D.E. da seção capilar × C
2.5 mm × 50 mm
volume capilar
185 μL
tamanho
50 mm
diâmetro do tubo
5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines. NMR tube has a sample capillary stem. This Ultra-High Field MicroProbe Tube (>600MHz) is 10 times more precise in terms of camber and concentricity than standard tubes.
Informações legais
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z276243-10EA | |
Z276243-10X1EA | |
Z276243-1EA | 4061832803081 |