Documentos Principais
NORBMTS58008
Norell® microbore NMR tube
for Bruker 2.5 mm probe
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiais
colorless tube
Características
for Bruker 2.5 mm probe
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Norell BMT-S-5-800-8-W/ 2.5mm STEM
Parâmetros
800 MHz frequency
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.77 mm
Descrição geral
Ultra-precision NMR tube for Bruker′s 2.5 mm microprobe offers reliability and reproducibilty. Features a tapered lower stem mounted on a high-precision 800 MHz rated 5 mm Select Series NMR tube that performs perfectly even under severe temperature gradients.
Informações legais
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)