Documentos Principais
Z275085
Sigma-Aldrich
Kimax® weighing bottle, Style II
capacity 30 mL
Sinônimo(s):
15146-3060
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
Materiais
glass bottle
glass stopper
round bottle
Junta
joint ST/NS neck34/12
Características
with cap
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 15146-3060
D.I. × A
30 mm × 60 mm
capacidade
30 mL
Descrição geral
Designed from Federal Specification NNN-B-1493 requirements.
Cylindrical, tall form. Style II has a cap closure that fits over an externally ground body.
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)