Z272035
Wilmad® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 300 MHz, L 7 in.
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 513-3PP-7
Parâmetros
300 MHz frequency
Comprimento
7 in.
curvatura
38 μm
concentricidade
76 μm
diâmetro do tubo
10 mm
espessura da parede
0.46 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z272035-5PAK | |
Z272035-1PAK | 4061832798905 |