Z262935
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (20-400)
Características
with cap
embalagem
pkg of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216800
capacidade
2 oz (60 mL)
diâmetro × A
39 mm × 94 mm
cor
clear
Descrição geral
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)