Documentos Principais
Z261718
Luer-to-Closed end stopper
Micro-Mate® female Luer, 316 stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.03
Materiais
316 stainless steel
fabricante/nome comercial
Popper 6450
Descrição geral
Hardware specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes.
316 SS fittings are noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion. Chrome-plated brass connectors offer good performance at an economical price. Water tested at 45 psi.
Informações legais
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9