Z261319
Stainless steel 316 syringe needle, noncoring point
gauge 18, L 6 in.
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
descrição
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Popper 9860
Comprimento
6 in.
medidor
18
Categorias relacionadas
Descrição geral
Specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z261319-1EA | 4061832530819 |