Z261300
Stainless steel 316 syringe needle, noncoring point
gauge 20, L 12 in.
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
descrição
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Popper 9865
Comprimento
12 in.
medidor
20
Categorias relacionadas
Descrição geral
Specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z261300-1EA | 4061832530802 |