Key Documents
Z257575
Sigma-Aldrich
PROHEAT® heat gun
PH-2100, AC/DC input 220 V AC, 3 - 6 A, Schuko plug
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
Materiais
plastic
Características
CE compliant
Parâmetros
221-449 °C
453 L/min flow rate
saída
750-1300 W
Descrição geral
Compact, lightweight heat guns with dual temperature settings of 430°F and 840°F (221°C and 449°C). Excellent source of flameless heat with air flow at 15 cfm. The PROHEAT heat guns meet most general laboratory applications.
Informações legais
PROHEAT is a registered trademark of Master Appliance Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)