Z247227
Coors™ porcelain crucible cover
cap size C, I.D. 49
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
tamanho da tampa
C
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66124
D.I.
49
Descrição geral
Coors™ porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Características e benefícios
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Outras notas
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247227-6PAK | |
Z247227-1PAK | 4061833568798 |
Z247227-6X1PAK |