Z245208
Bransonic® Model B200 cleaner
AC/DC input 115 V AC
Sinônimo(s):
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
Produtos recomendados
Características
CSA approved
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Branson 100-951-010
disponibilidade
not available in EU
Categorias relacionadas
Descrição geral
Low-cost, portable, ultrasonic cleaner has the same cleaning ability as larger models. SS tank with Noryl® base, parts basket, and plastic cover. Cleaner automatically shuts off after 5 min.
Informações legais
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Noryl is a registered trademark of Sabic Innovative Plastics IP B.V.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z245208-1EA | 4061833293157 |