Documentos Principais
Z231630
Duran® watch glasses
O.D. 150 mm
Sinônimo(s):
213215705
About This Item
Código UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
DURAN®
D.E.
150 mm
Descrição geral
With fused edges. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)