Z231215
Aldrich® modified sublimation apparatus
capacity, ≤ 20 g starting material
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
capacity≤ 20 g starting material
reservatório D.E.
48 mm
Descrição geral
Unique sample collection chamber simplifies the separation and removal of pure materials. An internal baffle with 20mm diameter opening prevents pure material on the cold finger from contacting impure material at the bottom of the tube. Removable vacuum inlet with stopcock improves handling during sample removal and reduces breakage of glassware.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
- Aldrich® modified sublimation head, for Z231215, w/o vacuum inlet
- Aldrich® modified sublimation reservoir, for Z231215
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
- Z549479Stopcock Adapter, straight glass stopcock, joint: ST/NS 14/20SDS
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)