Key Documents
Z129593
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro sublimation apparatus
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/40
Descrição geral
2 mm glass stopcock with O-ring. Use with recovery flask Z515574 or reaction tube Z516023.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)