Z222844
Quick-connect hose coupling
for tubing i.d., 1/4 in., Coupling
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Características
for tubing i.d. 1/4 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nickel-plated brass coupling and nipple. Simple push-to-connect operation. Suitable for both pressure and vacuum applications. Max. pressure: 508 psi, min. burst pressure: 2,030 psi. Temp. range: -40 to 100 °C (-40 to 212 °F).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z222844-1EA | 4061832331768 |