Key Documents
Z219797
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 500 mL, joint: ST/NS 14/20, w/drip-tip
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidade
500 mL
Descrição geral
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)