Documentos Principais
Z217638
Sigma-Aldrich
Micro sample tubes
L × diam. 42 mm × 11 mm, pkg of 100 tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
Materiais
cap (captive plugs)
colorless
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
neck thread PUSH FIT
embalagem
pkg of 100 tubes
fabricante/nome comercial
Bel-Art F19929-0000
C × diâmetro
42 mm × 11 mm
capacidade
1.5 mL
diâmetro do tubo
11 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
1.5 mL PP sample tubes with captive plugs are suitable for use in ultracentrifuges. Steam autoclavable at 250 °F (121 °C).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)